Learn More
1,4-Benzodioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448187 10 g 10 g
11458187 50 g 50 g
11468187 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17558.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 493-09-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) is used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Benzo-1,4-dioxano (2,3-dihidro-1,4-benzodioxina) se utiliza en la síntesis de estereoisómeros evaluados como antagonistas α y βadrenérgicos
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-09-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00006821
Clave InChI BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
Nombre IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxane
Densidad 1.17
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.549
Cantidad 10 g
Beilstein 120846
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%