Learn More
Cloruro de 1,4-benzodioxano-6-sulfonilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414287 5 g 5 g
15404287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31670.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 63758-12-3 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63758-12-3
Fórmula molecular C8H7ClO4S
Peso molecular (g/mol) 234.65
Número MDL MFCD02677681
Clave InChI JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2776169
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-sulfonilo
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Punto de fusión 65°C to 67°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66