Learn More
1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462978 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11462978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18696.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
El 1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído se emplea como bloque de construcción en la síntesis de tetrahidroisoquinolinonas, en la preparación del análogo de benzofurano, un inhibidor potencial de la fosfodiesterasa específica de CAMP tipo IV, en la síntesis de (5Z)-5-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxano-6-ilmetileno)-1-metil-2-tioxoimidazolidona-4. Se analizó como fragmento para los inhibidores de la PDEA utilizando matrices de entalpía y cristalografía de rayos X. El 1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído también se ha utilizado como intermedio en la síntesis de una nueva clase de antagonistas de los receptores de dopamina D3 y D4.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído se emplea como bloque de construcción en la síntesis de tetrahidroisoquinolinonas, en la preparación del análogo de benzofurano, un inhibidor potencial de la fosfodiesterasa específica de CAMP tipo IV, en la síntesis de (5Z)-5-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxano-6-ilmetileno)-1-metil-2-tioxoimidazolidona-4.Se analizó como fragmento para los inhibidores de la PDEA utilizando matrices de entalpía y cristalografía de rayos X.El 1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído también se ha utilizado como intermediario en la síntesis de una nueva clase de antagonistas de los receptores de dopamina D3 y D4.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de fuentes de aire, agentes oxidantes y bases.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
CAS 29668-44-8
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 104°C to 106°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Fórmula molecular C9H8O3
Número MDL MFCD00010092
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde
Clave InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCOC2=C1
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 164.16
PubChem CID 248127
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%