Learn More
1,4-Benzodioxano-6-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452978 5 g 5 g
11442978 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18696.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29668-44-8 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde finds its uses as building block in the synthesis of tetrahydroisoquinolinones, in the preparation of benzofuran analog, a potential inhibitor of CAMP-specific phosphodiesterase type IV, in the synthesis of (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylene)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. It was screened as a fragment for inhibitors of PDEA using enthalpy arrays and X-ray crystallography. 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde have also been used as an intermediate in the synthesis of a new class of Dopamine D3 and D4 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído se emplea como bloque de construcción en la síntesis de tetrahidroisoquinolinonas, en la preparación del análogo de benzofurano, un inhibidor potencial de la fosfodiesterasa específica de CAMP tipo IV, en la síntesis de (5Z)-5-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxano-6-ilmetileno)-1-metil-2-tioxoimidazolidona-4.Se analizó como fragmento para los inhibidores de la PDEA utilizando matrices de entalpía y cristalografía de rayos X.El 1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído también se ha utilizado como intermediario en la síntesis de una nueva clase de antagonistas de los receptores de dopamina D3 y D4.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de fuentes de aire, agentes oxidantes y bases.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29668-44-8
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00010092
Clave InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 104°C to 106°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%