Learn More
ácido 1,4-benzodioxano-6-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339156 1 g 1 g
11349156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20296.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 164014-95-3 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164014-95-3
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.966
Número MDL MFCD01009696
Clave InChI SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid, 3,4-ethylenedioxy benzeneboronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboranediol, boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1,4-benzodioxan-6-boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-ylboronic acid, 1,4-benzodioxan-6-yl boronic acid
PubChem CID 2776178
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6ilborónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCCO2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 7478648
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 97%