Learn More
1,4-Benzodioxan, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10665052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10665052 25 mL Glass bottle 25 ml
1 options
Código de producto. 10665052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 493-09-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00006821
Clave InChI BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
Nombre IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzodioxan
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5485 to 1.5505
Cantidad 25 mL
Beilstein 19, 22
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all typical organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid