Learn More
1,4-Benzodioxan-6-il metil cetona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299823 50 g Frasco de vidrio 50 g
10205900 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176750500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2879-20-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00006823
Clave InChI HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81°C to 85°C
Color Azul a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Sinónimo 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas finas