Learn More
1,4-Benzodioxan-6-amina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10281542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10281542 5 g Frasco de vidrio 5 g
10606772 50 g Frasco de vidrio 50 g
10493245 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10281542 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185780050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22013-33-8
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00006824
Clave InChI BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-amina
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzodioxan-6-amine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a negro
Densidad 1.2300g/mL
Temperatura de inflamación 120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5977 to 1.5997
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso después de la fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Benzodioxan-6-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.