Learn More
1,4-Benzodioxan-6-amina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334594 5 g 5 g
11344594 25 g 25 g
11351277 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334594 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01421.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22013-33-8
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00006824
Clave InChI BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-amina
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxan-6-amine
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 1.231
Punto de ebullición 116°C to 118°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.599
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 6447
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%