Learn More
Ácido 1,4-benzodioxan-5-carboxílico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10776085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10776085 1 g 1 g
10504944 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776085 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399610010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemische Identifikatoren
CAS 4442-53-9
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00239415
Clave InChI VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-ethylenedioxybenzoic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78184
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxílico
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Punto de fusión 90°C to 94°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.