Learn More
1,4-Benzodioxan-2-carbonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile |
| CAS | 1008-92-0 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2 |
| SMILES | N#CC1COc2ccccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |