Learn More
1,4-Bencenoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388736 250 mg 250 miligramos
11368736 1 g 1 g
11378736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19440.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 624-39-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,4-Benzenedithiol is used in single molecule junctions in electronic devices. It is also used to treat silver nano particles and in the preparation of gold electrodes. It finds an application in nanomaterial synthesis and in self-assembled monolayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-bencenoditiol se utiliza en uniones de una sola molécula en dispositivos electrónicos. También se emplea para tratar nanopartículas de plata y en la preparación de electrodos de oro. Se usa en una aplicación en síntesis nanomaterial y en monocapa autoensamblada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-39-5
Fórmula molecular C6H6S2
Peso molecular (g/mol) 142.23
Número MDL MFCD00142541
Clave InChI WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenedithiol, dithiohydroquinone, 1,4-dimercaptobenzene, 4-mercaptothiophenol, 1,4-benzene dithiol, pubchem6866, acmc-1b45q, benzene-1,4-dithiol gc
PubChem CID 4691729
Nombre IUPAC benceno-1,4-ditiol
SMILES SC1=CC=C(S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenedithiol
Punto de fusión 95°C to 99°C
Olor Stench
Cantidad 250 mg
Número UN UN3335
Beilstein 1680022
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%