Learn More
1,4-Bencenodimetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479090 5 g 5 g
11489090 25 g 25 g
11499090 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14405.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,4-Benzenedimethanol is used as an organic synthesis intermediate. It is also used for preparation of soluble polyphenylene and p-tolyl-methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-bencenodimetanol se utiliza como un intermediario de síntesis orgánica. También se utiliza para la preparación de p-tolil-metanol y polifenileno soluble.
Solubilidad
Soluble en éter, tolueno, metanol y agua caliente.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-29-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00004665
Clave InChI BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
Nombre IUPAC [4-(hidroximetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenedimethanol
Punto de fusión 117°C to 121°C
Punto de ebullición 138°C to 143°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2042077
Información de solubilidad Soluble in ether,toluene,methanol and hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%