Learn More
1,4-Bencenodimetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10519980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10519980 50 g Frasco de vidrio 50 g
10517953 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105280500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-29-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00004665
Clave InChI BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
Nombre IUPAC [4-(hidroximetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzenedimethanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 119.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 138.0°C to 143.0°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2OH)2
Cantidad 50 g
Beilstein 06, 919
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas