Learn More
1,4-Bencenodimetanetiol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17291316 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17291316 5 g 5 g
17281316 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291316 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467610050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-09-9 | C8H10S2 | 170.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-09-9
Fórmula molecular C8H10S2
Peso molecular (g/mol) 170.29
Clave InChI IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC [4-(sulfanilmetil)fenil]metanetiol
SMILES SCC1=CC=C(CS)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenedimethanethiol
Punto de fusión 45.0°C to 46.0°C
Punto de ebullición 156.0°C (16.0 hPa)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3