Learn More
1,4-Bencenodimetanetiol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17281316 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17281316 1 g 1 g
17291316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281316 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467610010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105-09-9 | C8H10S2 | 170.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-09-9
Fórmula molecular C8H10S2
Peso molecular (g/mol) 170.29
Clave InChI IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC [4-(sulfanilmetil)fenil]metanetiol
SMILES SCC1=CC=C(CS)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenedimethanethiol
Punto de fusión 45.0°C to 46.0°C
Punto de ebullición 156.0°C (16.0 hPa)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Benzenedimethanethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedimethanethiol