Learn More
Éster dimetílico del ácido 1,4-bencenodicarboxílico, TRC
Código de producto. 30343991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343991 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30343991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1853251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Fórmula molecular C10 H10 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,4-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579