Learn More
Éster dimetílico del ácido 1,4-bencenodicarboxílico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Dimethyl Ester |
| CAS | 74097-01-9 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H6 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Terephthalic Acid-d4 Dimethyl Ester, DMT-d4, Dimethyl 1,4-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Phthalate-d4, Dimethyl Terephthalate-d4, Methyl 4-(Carbomethoxy)benzoate-d4, Methyl p-(Methoxycarbonyl)benzoate-d4, NSC 3503-d4, 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), 1,4-Di(methoxycarbonyl)benzene-2,3,5,6-d4, 1,4-Dimethyl benzene-2,3,5,6-d4-1,4-dicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester-d4, Terephthalic-d4 acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester D4 (phenyl-2,3,5,6-D4), Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c([2H])c1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuteriobenceno-1,4-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.083 |