Learn More
Éster de (bis)pinacol de ácido 1,4-bencenodiborónico, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468157 1 g 1 g
15478157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51707.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99770-93-1 | C18H28B2O4 | 330.038 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99770-93-1
Fórmula molecular C18H28B2O4
Peso molecular (g/mol) 330.038
Número MDL MFCD08276852
Clave InChI UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzenediboronic acid dipinacol ester, amtb185, 1,4-phenylenediboronic acid pinacol ester
PubChem CID 10592495
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)fenil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.03
Porcentaje de pureza 97%