Learn More
Ácido 1,4-bencenodiborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481047 5 g 5 g
11471047 1 g 1 g
11491047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24064.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4612-26-4 | C6H8B2O4 | 165.746 g/mol
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la alquenilación secuencial catalizada por paladio y para reacciones de adición conjugada, ciclaciones de Scholl y reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura. También se utiliza en la preparación de derivados de indolizina como los OLED, en transistores de película delgada orgánica, fluorescencia y polímeros de coordinación de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en agua al 2,5 %.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4612-26-4
Fórmula molecular C6H8B2O4
Peso molecular (g/mol) 165.746
Número MDL MFCD00236018
Clave InChI BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
Nombre IUPAC ácido (4-boronofenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenediboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2836921
Información de solubilidad Soluble in water 2.5%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.75
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Benzenediboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Phenylenebisboronic acid