Learn More
1,4-bencenodiamina-d8, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Phenylenediamine-d8 |
| CAS | 45619-88-3 |
| Fórmula molecular | C6 D8 N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-di(amine-d2) (9 CI), 1,4-Phenylenediamine D8, 1,4-Phenylenediamine-d8, Benzene-1,4-diamine-d8, Perdeuterobenzene-1,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD4 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(N([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-N,1-N,4-N,4-N,2,3,5,6-octadeuterobenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 116.1904 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.119 g/mol |
| Show More |