Learn More
Ácido 1,4-bencenodiacrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468789 5 g 5 g
15478789 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01141.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16323-43-6 | Molecular Formula: C12H10O4 | Molecular Weight: 218.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16323-43-6
Fórmula molecular C12H10O4
Peso molecular (g/mol) 218.208
Número MDL MFCD00002698
Clave InChI AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Sinónimo 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
PubChem CID 759280
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-[(E)-2-carboxietenil]fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzenediacrylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2579464
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98%