Learn More
1,4-benceno-d4-diamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Phenylenediamine-d4 |
| CAS | 119516-83-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H4 N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterobenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0939 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |