Learn More
1-(4-Aza-8-hidroxi-6-oxo)oct-2-en-1-oilimidazol (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Aza-8-hydroxy-6-oxo)oct-2-en-1-oylimidazole(mixture E/Z) |
| CAS | 89186-34-5 |
| Fórmula molecular | C10H13N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-1-[[3-(1H-imidazol-1-yl)-3-oxo-1-propen-1-yl]amino]-2-butanone, 1-[3-[(4-Hydroxy-2-oxobutyl)amino]-1-oxo-2-propenyl]-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O3/c14-6-2-9(15)7-11-3-1-10(16)13-5-4-12-8-13/h1,3-5,8,11,14H,2,6-7H2 |
| SMILES | O=C(N1C=NC=C1)C=CNCC(CCO)=O |
| Nombre IUPAC | 1-((3-(1H-imidazol-1-il)-3-oxoprop-1-en-1-il)amino)-4-hidroxibutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0957 |