Learn More
1-(4-Aza-8-hidroxi-6-oxo)oct-2-en-1-oilimidazol-d3 (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Aza-8-hydroxy-6-oxo)oct-2-en-1-oylimidazole-d3 (E,Z mixture) |
| CAS | 1795138-51-0 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H10 N3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-1-[[3-(1H-imidazol-1-yl-d3)-3-oxo-1-propen-1-yl]amino]-2-butanone, 1-[3-[(4-Hydroxy-2-oxobutyl)amino]-1-oxo-2-propenyl]-1H-imidazole-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O3/c14-6-2-9(15)7-11-3-1-10(16)13-5-4-12-8-13/h1,3-5,8,11,14H,2,6-7H2/i4D,5D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])n(C(=O)C=CNCC(=O)CCO)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-1-[[3-oxo-3-(2,4,5-trideuterioimidazol-1-il)prop-1-enil]amino]butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1145 |