Learn More
1,4-Antraquinona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330114 5 g 5 g
11340114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00573.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 635-12-1 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
1,4-Anthraquinone is used in the preparation of 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacene-5,12-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-antraquinona se utiliza en la preparación de 1-metil-1,4,4a,12a-tetrahidronaftaceno-5,12-diona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-12-1
Fórmula molecular C14H8O2
Peso molecular (g/mol) 208.216
Número MDL MFCD00013724
Clave InChI LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione
PubChem CID 69457
Nombre IUPAC antraceno-1,4-diona
SMILES C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Anthraquinone
Punto de fusión ∽218°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1871197
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 94%