Learn More
1,4-anhidro-D-xilitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Anhydro-D-xylitol |
| CAS | 53448-53-6 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c6-1-4-5(8)3(7)2-9-4/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S)-2-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |