Learn More
1,4-Anhidro-D-sorbitol, TRC
Código de producto. 18083700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083700 1 g 1 g
18050620 5 g 5 g
18010620 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6555251G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27299-12-3
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo 1,4-Anhydro-D-glucitol, Arlitan (6CI), Glucitol, 1,4-anhydro-, D- (8CI), 1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, 1,4-Anhydroglucitol, 1,4-Sorbitan
Nombre IUPAC (2R,3R,4S)-2-[(1R)-1,2-dihidroxietil]oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Sorbitan
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685
Porcentaje de pureza >95%