Learn More
1,4-Anhidro-D-manitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Anhydro-D-mannitol |
| CAS | 7726-97-8 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | D-Mannitol, 1,4-anhydro-, Mannitol, 1,4-anhydro-, D- (8CI), 1,4-Anhydro-D-mannitol, (2R,3R,4R)-3,4-Dihydroxy-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]tetrahydrofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R)-2-[(1R)-1,2-dihidroxietil]oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0685 |