Learn More
1-(4-aminofenil)-N-metilmetanosulfonamida, Mikromol™
Descripción
1-(4-aminofenil)-N-metilmetanosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide |
| CAS | 109903-35-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanesulfonamide, 4-amino-N-methyl-, 4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-(4-Aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide, 4-(((Methylamino)sulfonyl)methyl)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-aminofenil)-N-metilmetanosulfonamida |
| Mostrar más |