Learn More
1-(4-aminofenil)-5,6-dihidro-3-(4-morfolinil)-2(1H)-piridinona, TRC
Código de producto. 30347808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30347808 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30347808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637898100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Aminophenyl)-5,6-dihydro-3-(4-morpholinyl)-2(1H)-pyridinone
CAS 1267610-26-3
Fórmula molecular C15H19N3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(4-Aminophenyl)-5,6-dihydro-3-(4-morpholinyl)-2(1H)-pyridinone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O2/c16-12-3-5-13(6-4-12)18-7-1-2-14(15(18)19)17-8-10-20-11-9-17/h2-6H,1,7-11,16H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N2CCC=C(N3CCOCC3)C2=O
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)-5-morfolin-4-il-2,3-dihidropiridin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 273.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1477
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.