Learn More
1-(4-Aminobencil)-1H-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492789 100 g 100 g
15482789 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66620.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119192-10-8
Fórmula molecular C9H10N4
Peso molecular (g/mol) 174.207
Número MDL MFCD00973306
Clave InChI ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
Nombre IUPAC 4-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Punto de fusión 126°C to 130°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 5934828
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo