Learn More
1-((4-aminobencenometano)sulfonil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| CAS | 334981-10-1 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O2 S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 4-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, Pyrrolidine, 1-[[(4-aminophenyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]benzenamine, 1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2S/c12-11-5-3-10(4-6-11)9-16(14,15)13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-9,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(CS(=O)(=O)N2CCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(pirrolidin-1-ilsulfonilmetil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0932 |