Learn More
1-[4-Amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]etanona, TRC
Código de producto. 30314957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314957 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30314957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603575250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
CAS 97760-76-4
Fórmula molecular C9H7ClF3NO
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 237.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0168