Learn More
1-[4-Amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-2-bromo-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromo-ethanone |
| CAS | 97760-87-7 |
| Fórmula molecular | C9H6BrClF3NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrClF3NO/c10-3-7(16)4-1-5(9(12,13)14)8(15)6(11)2-4/h1-2H,3,15H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cc(cc1C(F)(F)F)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-2-bromoetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.9273 |