Learn More
1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-etanona, TRC
Código de producto. 30319153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319153 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30319153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604690500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Fórmula molecular C8H7Cl2NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo Clenbuterol Ep Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 204.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.9905