Learn More
1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-bromoetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-bromo-ethanone |
| CAS | 37148-47-3 |
| Fórmula molecular | C8H6BrCl2NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Clenbuterol EP Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrCl2NO/c9-3-7(13)4-1-5(10)8(12)6(11)2-4/h1-2H,3,12H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-bromoetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.95 |