Learn More
Clorhidrato de 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]etanona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]etanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone Hydrochloride |
| CAS | 37148-49-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 Cl2 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Clenbuterol Hydrochloride Imp B (EP), Clenbuterol Imp B (EP), Clenbuterol USP Related Compound B, Clenbuterol USP RC B, Clenbuterol Related Compound B as Hydrochloride, Clenbuterol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Clenbuterol Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,16H,6,15H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanona;clorhidrato |
| Mostrar más |