Learn More
Cloruro de 1-(4-Amino-2-n-propil-5-pirimidinilmetilo)-2-metilpiridinio, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490387 25 g 25 g
15400397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64782.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un análogo de la tiamina; bloquea la absorción de tiamina y previene la síntesis de carbohidratos.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-88-2
Fórmula molecular C14H20Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 315.24
Número MDL MFCD00078831
Clave InChI PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo amprolium hydrochloride, amprolium hcl, amprolium, mepyrium, amprol, amprol 25, thiacoccid, amprol 25 per cent, amprolsol vet, corid vet
PubChem CID 8732
Nombre IUPAC 5-[(2-metilpiridina-1-ium-1-il)metilo]-2-propilpirimidina-4-amina;cloruro;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 4118699
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.24
Forma física Polvo