Learn More
1-(4-Amino-2-hidroxifenil)etan-1-ona, Tecnol., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.16 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Grado técnico |