Learn More
1-(4-Acetilpiperidin)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321473 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10331473 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10230135 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321473 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11879CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 162368-01-6
Fórmula molecular C9H15NO2
Peso molecular (g/mol) 169.22
Número MDL MFCD00106774
Clave InChI VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
PubChem CID 2777250
Nombre IUPAC 1-(1-acetilpiperidin-4-il)etanona
SMILES CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.22
Porcentaje de pureza 97%