Learn More
1-(4-acetilfenoxi)-3-(isopropilamino)-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Acetylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol |
| CAS | 7454-16-2 |
| Fórmula molecular | C14H21NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-ethanone, 4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-acetophenone, 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3/c1-10(2)15-8-13(17)9-18-14-6-4-12(5-7-14)11(3)16/h4-7,10,13,15,17H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1521 |