Learn More
1-[4-[(acetiloxi)metil]fenil]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone |
| CAS | 352233-13-7 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Propionylbenzyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-3-12(14)11-6-4-10(5-7-11)8-15-9(2)13/h4-7H,3,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc(COC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-propanoilfenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |