Learn More
1,4,8-Tri-Boc-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4,8-Tri-Boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane |
| Punto de fusión | 48°C to 54°C |
| CAS | 170161-27-0 |
| Fórmula molecular | C25H48N4O6 |
| Número MDL | MFCD09263315 |
| Sinónimo | 1,4,8-tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, tri-tert-butyl 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylate, acmc-1c98h, 1,4,8-tri-t-butyloxycarbonyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylic acid tri-tert-butyl ester, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylic acid tris 1,1-dimethylethyl ester, 1,4,8-tri-tert-butyl 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylate |
| Clave InChI | FIPOUUYFPSMVMX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CCN(CCCNCC1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,4,8,11-tetrazaciclotetradecano-1,4,8-tricarboxilato de triterc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 500.68 |
| Mostrar más |