Learn More
1,4,8,11-Tetraazatriciclco[9.3.1.1(4,8)]hexadecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493517 1 g 1 g
15467605 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26674.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 75920-10-4 | C12H24N4 | 224.352 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75920-10-4
Fórmula molecular C12H24N4
Peso molecular (g/mol) 224.352
Número MDL MFCD09953472
Clave InChI ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
PubChem CID 337907
SMILES C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.35