Learn More
1,4,8,11-Tetraazatriciclco[9.3.1.1(4,8)]hexadecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467605 250 mg 250 miligramos
15493517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26674.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 75920-10-4 | C12H24N4 | 224.352 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75920-10-4
Fórmula molecular C12H24N4
Peso molecular (g/mol) 224.352
Número MDL MFCD09953472
Clave InChI ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
PubChem CID 337907
SMILES C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.35