Learn More
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano, TRC
Código de producto. 30428105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428105 10 g -
30420111 25 g -
30427522 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28395010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295-37-4
Fórmula molecular C10 H24 N4
Peso molecular (g/mol) 200.32
Sinónimo Cyclam, JM 1498, NSC 180811
Nombre IUPAC 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24N4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h11-14H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2001