Learn More
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448498 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13448498 25 g Frasco de vidrio 25 g
10125210 1 g Frasco de vidrio 1 g
10075863 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13448498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269330250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295-37-4
Fórmula molecular C10H24N4
Peso molecular (g/mol) 200.33
Número MDL MFCD00005105
Clave InChI MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
Nombre IUPAC 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185.0°C to 188.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 26,1647
Fieser 17,89
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/100mL (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino esponjoso parecido a las agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2