Learn More
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464513 25 g 25 g
11444513 1 g 1 g
11454513 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11516.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano se utiliza en la síntesis de moléculas con cavidades electroactivas. Actúa como análogo de éter de corona de nitrógeno y como antioxidante en el caucho. También se utiliza en la preparación de derivados del plerixafor.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295-37-4
Fórmula molecular C10H24N4
Peso molecular (g/mol) 200.33
Número MDL MFCD00005105
Clave InChI MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
Nombre IUPAC 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Punto de fusión 184°C to 188°C
Cantidad 25 g
Beilstein 111811
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.33
Porcentaje de pureza ≥98%