Learn More
1,4,7-Tris(terc-butoxicarbonilmetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437615 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15437615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26736.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS 122555-91-3
Fórmula molecular C26H50N4O6
Número MDL MFCD05865261
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo do3a tert-butyl ester, tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate, do3a-t-bu-ester, tri-t-butyl 1 4 7 10-tetraazacyclododeca, 1,4,7-tris tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid tri-tert-butyl ester, tri-tert-butyl 2,2',2-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl triacetate, do3atbu, do3a-tbu-ester, acmc-209al8
Clave InChI NMHVTLJFPDOJOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC acetato de 2-[4,7-bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]-1,4,7,10-tetraciclododec-1-il] terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 514.708
PubChem CID 11237632
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.71